O3750
Oxamic acid
≥98%
Sinónimos:
Aminooxoacetic acid, Oxalic acid monoamide
Nivel de calidad
Ensayo
≥98%
Formulario
powder
mp
207-210 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
NC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C2H3NO3/c3-1(4)2(5)6/h(H2,3,4)(H,5,6)
Clave InChI
SOWBFZRMHSNYGE-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?