W200603
Ácido acético
natural, ≥99.5%, FG
Sinónimos:
Ácido acético glacial
About This Item
Halal
Kosher
natural
Productos recomendados
grado
FG
Halal
Kosher
natural
Nivel de calidad
Agency
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 173.370
FDA 21 CFR 184.1005
densidad de vapor
2.07 (vs air)
presión de vapor
15.2 hPa ( 20.0 °C)
73.3 hPa ( 50.0 °C)
Ensayo
≥99.5%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
800 °F
caducidad
Expiration date period - 5 years
lim. expl.
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
características de los productos alternativos más sostenibles
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
color
colorless
índice de refracción
n20/D 1.371 (lit.)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
densidad
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de catión
As: ≤3 ppm
Cd: ≤1 ppm
Hg: ≤1 ppm
Pb: ≤1 ppm
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
categoría alternativa más sostenible
Organoléptico
sour
cadena SMILES
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
Clave InChI
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- Investigation of Potential Gut Health Biomarkers in Broiler Chicks Challenged by Campylobacter jejuni and Submitted to a Continuous Water Disinfection Program.: This study explores the effects of acetic acid-based disinfection programs on gut health biomarkers in broiler chicks, aiming to improve their resistance to Campylobacter jejuni infection (Mantzios et al., 2024).
- Distribution Characteristics of Low-Molecular-Weight Organic Acids in Reclaimed Soil Filled with Fly Ash: A Study.: This research investigates the presence and distribution of acetic acid and other low-molecular-weight organic acids in reclaimed soils, focusing on their environmental impact and potential uses in soil remediation (Zheng et al., 2024).
- Antibiotic Cocktail Effects on Intestinal Microbial Community, Barrier Function, and Immune Function in Early Broiler Chickens.: This research evaluates the influence of acetic acid and other antibiotics on the intestinal health and immune function of broiler chickens, emphasizing its benefits in early poultry development (Abbas et al., 2024).
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
102.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
39 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?