F9552
Formoterol fumarate dihydrate
>98% (HPLC), solid, β₂-Adrenoreceptor agonist.
Sinónimos:
(R*,R*)-N-[2-hidroxi-5-[1-hidroxi-2-[[2-(4-metoxifenil)-1-metiletil]amino]etil]fenil]formamida fumarate, Formoterol hemifumarate salt monohydrate
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Formoterol fumarate dihydrate, >98% (HPLC)
Ensayo
>98% (HPLC)
Formulario
solid
color
white to off-white
solubilidad
DMSO: soluble 20 mg/mL
H2O: insoluble
emisor
Novartis
cadena SMILES
O.O.OC(=O)\C=C\C(O)=O.COc1ccc(C[C@H](C)NC[C@@H](O)c2ccc(O)c(NC=O)c2)cc1.COc3ccc(C[C@H](C)NC[C@@H](O)c4ccc(O)c(NC=O)c4)cc3
InChI
1S/2C19H24N2O4.C4H4O4.2H2O/c2*1-13(9-14-3-6-16(25-2)7-4-14)20-11-19(24)15-5-8-18(23)17(10-15)21-12-22;5-3(6)1-2-4(7)8;;/h2*3-8,10,12-13,19-20,23-24H,9,11H2,1-2H3,(H,21,22);1-2H,(H,5,6)(H,7,8);2*1H2/b;;2-1+;;/t2*13-,19+;;;/m00.../s1
Clave InChI
RATSWNOMCHFQGJ-TUYNVFRMSA-N
Información sobre el gen
human ... ADRB2(154)
Aplicación
- as ß2-adrenergic agonist, to determine whether ß2-adrenergic receptor signaling was sufficient to induce up-regulation of select gene transcripts
- as a ß2-adrenergic receptor agonist and a long term bronchodilator
- as ß2-adrenergic receptor (ß2AR) agonist to recover renal function in ischemia-reperfusion injury (IRI) in mice
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)