76510
Pentadecane
≥98.0% (GC)
Sinónimos:
n-Pentadecane
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
7.4 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
1 mmHg ( 91.6 °C)
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
liquid
lim. expl.
6.5 %
índice de refracción
n20/D 1.431 (lit.)
bp
270 °C (lit.)
mp
8-10 °C (lit.)
densidad
0.769 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C15H32/c1-3-5-7-9-11-13-15-14-12-10-8-6-4-2/h3-15H2,1-2H3
Clave InChI
YCOZIPAWZNQLMR-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Asp. Tox. 1
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
219.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
104 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?