Merck
51633
Methyl heptadecanoate
analytical standard
Sinónimos:
Heptadecanoic acid methyl ester, Methyl margarate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH3(CH2)15COOCH3
Número CAS:
Peso molecular:
284.48
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-055-3
Beilstein/REAXYS Number:
1782681
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
bp
152-153 °C/0.05 mmHg (lit.)
mp
29.8-30.3 °C (lit.)
format
neat
functional group
ester
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C18H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20-2/h3-17H2,1-2H3
InChI key
HUEBIMLTDXKIPR-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl heptadecanoate
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
>230.0 °F - closed cup
flash_point_c
> 110.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)