689475
Methoxypolyethylene glycol azide
Sinónimos:
O-(2-Azidoethyl)-O′-methylpolyethylene glycol, PEG-Azide
About This Item
Productos recomendados
description
5000
Quality Level
form
powder
mol wt
PEG average Mn 5,000
reaction suitability
reaction type: click chemistry
mp
55-60 °C
Ω-end
azide
α-end
methoxy
storage temp.
2-8°C
Categorías relacionadas
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Designing biomaterial scaffolds mimicking complex living tissue structures is crucial for tissue engineering and regenerative medicine advancements.