900814
SLAP TM
≥95%
Sinónimos:
2-(((Trimethylsilyl)methyl)thio)ethanamine
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n/D 1.4811
densidad
0.90746 g/mL
grupo funcional
amine
thioether
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
NCCSC[Si](C)(C)C
Aplicación
Otras notas
- Technology Spotlight: SLAP Reagents for Piperazine Synthesis
- Silicon Amine Reagents for the Photocatalytic Synthesis of Piperazines from Aldehydes and Ketones
- Lewis Acid Induced Toggle from Ir(II) to Ir(IV) Pathways in Photocatalytic Reactions: Synthesis of Thiomorpholines and Thiazepanes from Aldehydes and SLAP Reagents.
- Continuous Flow Synthesis of Morpholines and Oxazepanes with Silicon Amine Protocol (SLAP) Reagents and Lewis Acid Facilitated Photoredox Catalysis
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
174.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
78.89 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Protocolos
The expanding class of SLAP reagents provides access to saturated N-heterocycles and aliphatic aldehydes and ketones without additional reagents or the generation of toxic byproducts.