798878
SnAP M Reagent
95%
Sinónimos:
2-[(tributylstannyl)methoxy]-Ethanamine
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
liquid
grupo funcional
amine
ether
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCC[Sn](CCCC)(COCCN)CCCC
InChI
1S/3C4H9.C3H8NO.Sn/c3*1-3-4-2;1-5-3-2-4;/h3*1,3-4H2,2H3;1-4H2;
Clave InChI
YFZRXKFYLGAQOC-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Automate your N-heterocycle formation with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Otras notas
Professor product portal: Jeffrey Bode Research Group
SnAP Reagents for the Synthesis of Piperazines and Morpholines
SnAP reagents for the one-step synthesis of medium-ring saturated N-heterocycles from aldehydes
SnAP Reagents for a Cross-Coupling Approach to the One-Step Synthesis of Saturated N-Heterocycles
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Protocolos
SnAP Reagents facilitate synthesis of saturated N-heterocycles for diverse structures.