900404
SLAP HydroPyridopyrazine Reagent
≥95%
Sinónimos:
(1-((Trimethylsilyl)methyl)piperidin-2-yl)methanamine
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n/D 1.4470
densidad
0.9030 g/mL
grupo funcional
amine
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
Otras notas
- Technology Spotlight: SLAP Reagents for Piperazine Synthesis
- Silicon Amine Reagents for the Photocatalytic Synthesis of Piperazines from Aldehydes and Ketones
- Lewis Acid Induced Toggle from Ir(II) to Ir(IV) Pathways in Photocatalytic Reactions: Synthesis of Thiomorpholines and Thiazepanes from Aldehydes and SLAP Reagents.
- Continuous Flow Synthesis of Morpholines and Oxazepanes with Silicon Amine Protocol (SLAP) Reagents and Lewis Acid Facilitated Photoredox Catalysis
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
175.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
79.44 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Protocolos
The expanding class of SLAP reagents provides access to saturated N-heterocycles and aliphatic aldehydes and ketones without additional reagents or the generation of toxic byproducts.