900402
SLAP HydroQuinoxaline
95%
Sinónimos:
trans-N1-Benzyl-N1-((trimethylsilyl)methyl)cyclohexane-1,2-diamine
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n/D 1.5222
densidad
0.961 g/mL
grupo funcional
amine
phenyl
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
Otras notas
- Technology Spotlight: SLAP Reagents for Piperazine Synthesis
- Silicon Amine Reagents for the Photocatalytic Synthesis of Piperazines from Aldehydes and Ketones
- Lewis Acid Induced Toggle from Ir(II) to Ir(IV) Pathways in Photocatalytic Reactions: Synthesis of Thiomorpholines and Thiazepanes from Aldehydes and SLAP Reagents.
- Continuous Flow Synthesis of Morpholines and Oxazepanes with Silicon Amine Protocol (SLAP) Reagents and Lewis Acid Facilitated Photoredox Catalysis
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Protocolos
The expanding class of SLAP reagents provides access to saturated N-heterocycles and aliphatic aldehydes and ketones without additional reagents or the generation of toxic byproducts.