804185
SnAP 2-Spiro-(2-Pyr) M Reagent
Sinónimos:
tert-butyl 3-(aminomethyl)-3-((tributylstannyl)methoxy) pyrrolidine-1-carboxylate
About This Item
Productos recomendados
descripción
Fp >230°F
Nivel de calidad
Formulario
powder
mp
235 °C
densidad
1.143 at 25 °C
grupo funcional
amine
ether
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCC[Sn](CCCC)(COC1(CN(C(OC(C)(C)C)=O)CC1)CN)CCCC
InChI
1S/C11H21N2O3.3C4H9.Sn/c1-10(2,3)16-9(14)13-6-5-11(7-12,8-13)15-4;3*1-3-4-2;/h4-8,12H2,1-3H3;3*1,3-4H2,2H3;
Clave InChI
FITIMZOFKJTPHZ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Automate your N-heterocycle formation with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Otras notas
Professor product portal: Jeffrey Bode Research Group
SnAP Reagents for the Synthesis of Piperazines and Morpholines
SnAP reagents for the one-step synthesis of medium-ring saturated N-heterocycles from aldehydes
SnAP Reagents for a Cross-Coupling Approach to the One-Step Synthesis of Saturated N-Heterocycles
Bespoke SnAP Reagents for the Synthesis of C-Substituted Spirocyclic and Bicyclic Saturated N-Heterocycles
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Protocolos
SnAP Reagents facilitate synthesis of saturated N-heterocycles for diverse structures.