Saltar a
F2036
Nalgene® filtration assembly for 47 mm filter
autoclavable
Sinónimos:
filtration device, flask top filter, Nalgene DS0315-0047, filter, liquid sieve
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
1 ea
Comprobar disponibilidad del carrito
$347.000
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41104900
$347.000
Comprobar disponibilidad del carrito
​
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
polysulfone housing
feature
autoclavable
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene DS0315-0047
funnel capacity
250 mL
neck diam.
33-41 mm
application(s)
filtration
General description
Assembly consists of a polysulfone funnel (250 mL capacity), polypropylene copolymer cover with three ports, thermoplastic elastomer cap, silicone gasket, #8 rubber stopper, and aluminum clamp. Can be used with any standard filter flask or filter manifold.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
F2286F2536Z358258
description
autoclavable
description
pore size 0.2 μm, funnel capacity 250 mL
description
pore size 0.2 μm, funnel capacity 100 mL
description
bottle capacity 250 mL
application(s)
filtration
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
packaging
pack of 1 ea
packaging
pkg of 50 ea
packaging
pack of 50 ea
packaging
pack of 24 ea
material
polysulfone housing
material
white nitrocellulose membrane
material
white nitrocellulose membrane
material
polystyrene housing
manufacturer/tradename
Nalgene DS0315-0047
manufacturer/tradename
Nalgene® 145 0045
manufacturer/tradename
Nalgene® 145 0020
manufacturer/tradename
Nalgene® 455-0250
feature
autoclavable
feature
disposable
feature
-
feature
cap (Polyethylene screw
polyethylene screw), graduations
funnel capacity
250 mL
funnel capacity
250 mL
funnel capacity
100 mL
funnel capacity
-
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)