Pt is utilized in ATRP (Atom Transfer Radical Polymerization) applications.
733350
Bis[2-(2-bromoisobutyryloxy)undecyl] disulfide
97%
Sinónimos:
11,11′-Dithiobis[1-(2-bromo-2-methylpropionyloxy)undecane], DTBU
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
solubilidad
1.500 at 20 °C
densidad
1.177 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CC(C)(Br)C(=O)OCCCCCCCCCCCSSCCCCCCCCCCCOC(=O)C(C)(C)Br
InChI
1S/C30H56Br2O4S2/c1-29(2,31)27(33)35-23-19-15-11-7-5-9-13-17-21-25-37-38-26-22-18-14-10-6-8-12-16-20-24-36-28(34)30(3,4)32/h5-26H2,1-4H3
Clave InChI
IEGYEGYUHSQEAZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
ATRP is a successful method for precise polymer synthesis with controlled molecular weights and high chain end functionalities.
Protocolos
Polymerization via ATRP procedures demonstrated by Prof. Dave Haddleton's research group at the University of Warwick.
-
Can the disulfide initiator be immobilized on the surface of pure Pt? The product description indicates that it can be used to "functionalize noble metal surfaces," with gold being a typical example. Will this process also work for Pt?
1 answer-