Merck
381756
Sigma-Aldrich
Allyl 2-bromo-2-methylpropionate
98%
Sinónimos:
Allyl 2-bromoisobutyrate
Seleccione un Tamaño
5 G
$102.000
$102.000
Fecha estimada de envío20 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
$102.000
About This Item
Fórmula lineal:
BrC(CH3)2CO2CH2CH=CH2
Número de CAS:
Peso molecular:
207.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
$102.000
Fecha estimada de envío20 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.462 (lit.)
bp
50-51 °C/12 mmHg (lit.)
densidad
1.302 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(Br)C(=O)OCC=C
InChI
1S/C7H11BrO2/c1-4-5-10-6(9)7(2,3)8/h4H,1,5H2,2-3H3
Clave InChI
WIPLNCYPGHUSGF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
147.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
64 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)