E14403
Ethyl α-bromoisobutyrate
98%
Sinónimos:
Ethyl 2-bromo-2-methylpropionate
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.444 (lit.)
bp
65-67 °C/11 mmHg (lit.)
densidad
1.329 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOC(=O)C(C)(C)Br
InChI
1S/C6H11BrO2/c1-4-9-5(8)6(2,3)7/h4H2,1-3H3
Clave InChI
IOLQWGVDEFWYNP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
140.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
60 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
ATRP is a successful method for precise polymer synthesis with controlled molecular weights and high chain end functionalities.
Protocolos
Polymerization via ATRP procedures demonstrated by Prof. Dave Haddleton's research group at the University of Warwick.