723150
2-Hydroxyethyl 2-bromoisobutyrate
95%
Sinónimos:
ATRP hydroxy initiator, HEBIB, HO-BriBu
Productos recomendados
Ensayo
95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.476
densidad
1.456 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CC(C)(Br)C(=O)OCCO
InChI
1S/C6H11BrO3/c1-6(2,7)5(9)10-4-3-8/h8H,3-4H2,1-2H3
Clave InChI
MHXMVFDLNGKBSR-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
ATRP is a successful method for precise polymer synthesis with controlled molecular weights and high chain end functionalities.
Over the past two decades, the rapid advance of controlled living polymerization (CLP) techniques.
Protocolos
Polymerization via ATRP procedures demonstrated by Prof. Dave Haddleton's research group at the University of Warwick.