377198
1-Iodoadamantane
98%
Sinónimos:
1-Adamantyl iodide, 1-Iodotricyclo[3.3.1.13,7]decane, Adamantyl iodide
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
solid
mp
75-76 °C (lit.)
grupo funcional
iodo
cadena SMILES
IC12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2
InChI
1S/C10H15I/c11-10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)6-10/h7-9H,1-6H2/t7-,8+,9-,10-
Clave InChI
PXVOATXCSSPUEM-CHIWXEEVSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)