238260
1-Iodododecane
98%
Sinónimos:
Dodecyl iodide
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
liquid
contiene
copper as stabilizer
índice de refracción
n20/D 1.484 (lit.)
bp
159-160 °C/15 mmHg (lit.)
mp
−3 °C (lit.)
densidad
1.201 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
alkyl halide
iodo
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCI
InChI
1S/C12H25I/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h2-12H2,1H3
Clave InChI
GCDPERPXPREHJF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- dodecylated graphite
- alkyl functionalized single walled carbon nanotubes (SWNTs)
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?