109223
1-Bromoadamantane
99%
Sinónimos:
1-Adamantyl bromide
About This Item
Productos recomendados
assay
99%
mp
116-118 °C (lit.)
SMILES string
BrC12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2
InChI
1S/C10H15Br/c11-10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)6-10/h7-9H,1-6H2/t7-,8+,9-,10-
InChI key
VQHPRVYDKRESCL-CHIWXEEVSA-N
General description
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c