Merck
C115207
Sigma-Aldrich
Bromocyclopentane
≥98%
Sinónimos:
Cyclopentyl bromide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H9Br
Número de CAS:
Peso molecular:
149.03
Beilstein:
1209256
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.488 (lit.)
bp
137-139 °C (lit.)
densidad
1.39 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
BrC1CCCC1
InChI
1S/C5H9Br/c6-5-3-1-2-4-5/h5H,1-4H2
Clave InChI
BRTFVKHPEHKBQF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
107.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
42 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)