156671
Potassium tert-butoxide
reagent grade, ≥98%
Sinónimos:
Potassium T-butoxide
About This Item
Productos recomendados
grado
reagent grade
Nivel de calidad
presión de vapor
1 mmHg ( 220 °C)
Ensayo
≥98%
Formulario
solid
características de los productos alternativos más sostenibles
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
256-258 °C (dec.) (lit.)
categoría alternativa más sostenible
cadena SMILES
[K+].CC(C)(C)[O-]
InChI
1S/C4H9O.K/c1-4(2,3)5;/h1-3H3;/q-1;+1
Clave InChI
LPNYRYFBWFDTMA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
It can also be used:
- To synthesize aliphatic and aromatic amides from corresponding esters and amines.
- As a base in the intramolecular cyclization of aryl ethers, amines, and amides.
- As a catalyst to prepare styrene derivatives from aryl halides and alkenes by Mizoroki-Heck reaction.
tert-Butoxide-Assisted Amidation of Esters under Green Conditions
Potassium tert-butoxide may be used as a base in the intramolecular cyclization of iodo arene to afford benzopyran via microwave method of synthesis.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Self-heat. 2 - Skin Corr. 1A
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)