348465
Cloruro de amonio-15N
10 atom % 15N
Sinónimos:
Cloruro de amonio marcado con 15N
Productos recomendados
pureza isotópica
10 atom % 15N
Formulario
solid
mol peso
53.59 by atom % calculation (10 atom % 15N)
mp
340 °C (subl.) (lit.)
aplicaciones
agriculture
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
[15NH4+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3/i;1+1
Clave InChI
NLXLAEXVIDQMFP-IEOVAKBOSA-N
Envase
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
Tracer techniques using isotopic N have been employed since the 1940s to investigate such topics as N transformations and cycling in agricultural and other soils, N sources for crop uptake, the fate and behavior of fertilizer N applied to soils, the nature and extent of soil and fertilizer losses, and fertilizer N uptake efficiency.