299227
Ammonia-15N
98 atom % 15N
Sinónimos:
15N Labeled ammonia
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
0.6 (vs air)
pureza isotópica
98 atom % 15N
Ensayo
99% (CP)
bp
−33 °C (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
densidad
0.814 g/mL at 25 °C (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
[15NH3]
InChI
1S/H3N/h1H3/i1+1
Clave InChI
QGZKDVFQNNGYKY-OUBTZVSYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Envase
Productos recomendados
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Flam. Gas 2 - Press. Gas Compr. Gas - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
269.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
132 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?