Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
K15NO3
Número CAS:
Peso molecular:
102.10
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352102
MDL number:
Isotopic purity:
10 atom % 15N
Mass shift:
M+1
Form:
solid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleisotopic purity
10 atom % 15N
Quality Segment
form
solid
mol wt
101.2 by atom % calculation (10 atom % 15N)
mp
334 °C (lit.)
density
2.132 g/mL
application(s)
agriculture
mass shift
M+1
SMILES string
[K+].[O-][15N+]([O-])=O
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1/i;1+1
InChI key
FGIUAXJPYTZDNR-IEOVAKBOSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium nitrate-15N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Ox. Sol. 3
Clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?