Merck
609390
Sigma-Aldrich
Ammonium-15N hydroxide solution
~14 N in H2O, 98 atom % 15N
Sinónimos:
15N Labeled ammonium hydroxide
About This Item
Fórmula lineal:
15NH4OH/H2O soln.
Número de CAS:
Peso molecular:
36.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352119
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % 15N
concentración
~14 N in H2O
cambio de masa
M+1
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[15NH3].O
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2/i1+1;
Clave InChI
VHUUQVKOLVNVRT-YTBWXGASSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)