388505
Carbon-13C monoxide
≥99 atom % 13C, ≤6 atom % 18O
Sinónimos:
13C Labeled carbon monoxide
About This Item
Fórmula lineal:
13CO
Número de CAS:
Peso molecular:
29.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352119
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
Productos recomendados
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
≤6 atom % 18O
Ensayo
99% (CP)
mp
−207 °C (lit.)
densidad
1.25 g/mL at 25 °C (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
[13C-]#[O+]
InChI
1S/CO/c1-2/i1+1
Clave InChI
UGFAIRIUMAVXCW-OUBTZVSYSA-N
Aplicación
Important basic building block for 13C labeled compounds. Also employed in astrophysical science and radiation chemistry.
Envase
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
Standard products are packaged in a 450 mL carbon steel lecture bottle with brass CGA 110/180 valve. Nominal gas pressures at 21ºC are 20 psig for 1 L and 320 psig for 10 L. These pressures are slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
Productos recomendados
Stainless steel control valves Z146951, Z187224 or either of stainless steel regulators Z148504 and Z148512 is recommended.
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
Opcional
Referencia del producto
Descripción
Precios
válvula de control
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas - Repr. 1A - STOT RE 1 Inhalation
Órganos de actuación
Heart
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Astronomy and Astrophysics, 291, 250-250 (1994)
The Astrophysical Journal, 436, 203-203 (1994)