Merck
299243
Sigma-Aldrich
Phthalimide-15N potassium salt
98 atom % 15N
Sinónimos:
1,3-Dihydro-1,3-dioxoisoindole-15N, Potassium phthalimide-15N
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H4K15NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
186.21
Beilstein:
3639404
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % 15N
Nivel de calidad
Formulario
solid
mp
>300 °C (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
[K][15N]1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C8H5NO2.K/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9-7;/h1-4H,(H,9,10,11);/q;+1/p-1/i9+1;
Clave InChI
FYRHIOVKTDQVFC-DLBIPZKSSA-M
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 34, 663-663 (1994)