Merck
205028
Sigma-Aldrich
Zirconyl chloride hydrate
99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Zirconium Dichloride Oxide Hydrate, Zirconium oxychloride hydrate
About This Item
Fórmula lineal:
ZrOCl2·xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
178.13 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
grado
for analytical purposes
Ensayo
99.99% trace metals basis
Formulario
solid
composición
Degree of hydration, 6-8
impurezas
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
aplicaciones
battery manufacturing
cadena SMILES
O.Cl[Zr](Cl)=O
InChI
1S/2ClH.H2O.O.Zr/h2*1H;1H2;;/q;;;;+2/p-2
Clave InChI
SDFOCNSOSARAKC-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
Building block for a new series of mixed zirconium phosphonates which may have uses in catalysis, ion exchange or photophysics.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Stefania Vitale et al.
Nanoscale, 11(11), 4788-4793 (2019-01-31)
The fabrication of stable, highly conductive molecular nano-junctions is one of the main research goals in the field of molecular electronics. In this paper we report on the self-assembly and functional characterisation of highly conductive molecular wires, based on mixed-metal
Leenstra, W.R. Amicangelo, J.C.
Inorganic Chemistry, 37, 5317-5317 (1998)