357405
Zirconium(IV) chloride
≥99.9% trace metals basis
Sinónimos:
Tetrachlorozirconium, Zirconium tetrachloride
About This Item
Productos recomendados
grado
for analytical purposes
presión de vapor
1 mmHg ( 190 °C)
Ensayo
≥99.9% trace metals basis
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: zirconium
impurezas
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
temperatura de transición
sublimation point 331 °C
densidad
2.8 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
battery manufacturing
cadena SMILES
Cl[Zr](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Zr/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
Clave InChI
DUNKXUFBGCUVQW-UHFFFAOYSA-J
Categorías relacionadas
Aplicación
- electrophilic addition reaction of indole with aldehydes/ketones to form bis(indolyl)methanes. electrophilic amination of activated arenes,
- transthioacetylization of acetals,
- deoxygenation of heterocyclic-N-oxides,
- reduction of nitro compounds,
- conversion of carbonyl compounds to 1,3-oxathiolanes,
- Biginelli reaction for the synthesis of 3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-ones,
- direct amide coupling of non activated carboxylic acids and amines,
- synthesis of quinoxalines and pyrido[2,3-b]pyrazines,
- deprotection of t-butyldimethylsilyl (TBDMS) ethers.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?