224316
Zirconyl chloride octahydrate
reagent grade, 98%
Sinónimos:
Zirconium(IV) oxide chloride, Zirconium(IV) oxychloride octahydrate
About This Item
Productos recomendados
grado
reagent grade
Ensayo
98%
Formulario
powder or crystals
características de los productos alternativos más sostenibles
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
categoría alternativa más sostenible
cadena SMILES
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Zr](Cl)=O
InChI
1S/2ClH.8H2O.O.Zr/h2*1H;8*1H2;;/q;;;;;;;;;;;+2/p-2
Clave InChI
IZYKRMGFEBSOSO-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?