128570
2-Hexanol
99%
Sinónimos:
(±)-2-Hexanol, Butyl methyl carbinol
Quality Level
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.414 (lit.)
bp
136 °C (lit.)
density
0.814 g/mL at 20 °C
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CCCCC(C)O
InChI
1S/C6H14O/c1-3-4-5-6(2)7/h6-7H,3-5H2,1-2H3
InChI key
QNVRIHYSUZMSGM-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
114.8 °F - closed cup
flash_point_c
46 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?