Merck
339741
Sigma-Aldrich
Ácido sulfúrico
99.999%
Sinónimos:
Aceite, Sulfato de dihidrógeno
About This Item
Fórmula lineal:
H2SO4
Número de CAS:
Peso molecular:
98.08
Beilstein:
2037554
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352301
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Agency
suitable for SM 5210
Nivel de calidad
densidad de vapor
<0.3 (25 °C, vs air)
presión de vapor
1 mmHg ( 146 °C)
descripción
Nominally 95-98% H2SO4
Ensayo
99.999%
Formulario
viscous liquid
color
clear
pH
1.2 (5 g/L)
bp
~290 °C (lit.)
solubilidad
water and organic: soluble
densidad
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
Clave InChI
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
El ácido sulfúrico es un ácido mineral fuerte, que se utiliza habitualmente en la síntesis orgánica como reactivo, catalizador y disolvente. También es útil para realizar varias funciones, como deshidratación, sulfonación y nitración.
Aplicación
El ácido sulfúrico se utiliza:
  • Como catalizador en la esterificación de los ácidos acético y palmítico.
  • Como disolvente en la síntesis de sulfuro de tecnecio binario a través de la reacción de pertecnetato y sulfuro de hidrógeno.
  • Como agente deshidratante, catalizador y reactivo activo en la industria química.
  • Para preparar compuestos de sílice-ácido sulfúrico, que se utilizan como catalizadores en la síntesis orgánica.
Nota de análisis
Pureza basada en metales traza
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Esterification of free fatty acids using sulfuric acid as catalyst in the presence of triglycerides
Marchetti JM and Errazu AF
Biomass and Bioenergy, 32(9), 892-895 (2008)
Analysis of Malondialdehyde, Chlorophyll Proline, Soluble Sugar, and Glutathione Content in Arabidopsis seedling
Zhang Z, et al.
Bio-protocol, 3(14) (2013)
The Mechanical Performance of a Biomimetic Nanointerface Made of Multilayered Polyelectrolytes.
Cavelier S, et al.
European Journal of Inorganic Chemistry, 32, 5380-5389 (2012)
Silica sulfuric acid and silica chloride as efficient reagents for organic reactions
Salehi P, et al.
Current Organic Chemistry, 10(17), 2171-2189 (2006)
Preparation of activated carbons previously treated with sulfuric acid: a study of their adsorption capacity in solution
Cuerda-Correa EM, et al.
Applied Surface Science, 252(17), 6042-6045 (2006)
Artículos
Acid and base chart lists the strength of acids and bases (strongest to weakest) in order. Simple to use laboratory reference chart for scientists, researchers and lab technicians.
Contenido relacionado
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.