103004
2-Hexanona
reagent grade, 98%
Sinónimos:
Butilmetilcetona
About This Item
Productos recomendados
grado
reagent grade
presión de vapor
10 mmHg ( 39 °C)
Ensayo
98%
Formulario
liquid
dilution
(for analytical testing)
índice de refracción
n20/D 1.401 (lit.)
bp
127 °C (lit.)
mp
−57 °C (lit.)
densidad
0.812 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCC(C)=O
InChI
1S/C6H12O/c1-3-4-5-6(2)7/h3-5H2,1-2H3
Clave InChI
QQZOPKMRPOGIEB-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
73.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
23 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?