H2805
1-Heptanol
98%
Sinónimos:
Heptyl alcohol
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
0.5 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
98%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
662 °F
índice de refracción
n20/D 1.424 (lit.)
bp
176 °C (lit.)
mp
−36 °C (lit.)
densidad
0.822 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCO
InChI
1S/C7H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h8H,2-7H2,1H3
Clave InChI
BBMCTIGTTCKYKF-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- As a co-solvent in binary and ternary systems to estimate the liquid-liquid interaction parameters.
- In the synthesis of heptyl oleate ester from oleic acid.
- As a reducing agent in the synthesis of copper nanoparticles via hydroxyl ion-assisted alcohol reduction of copper salts in the presence of oleylamine.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
168.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
76 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?