N30307
2-Nonanol
99%
Sinónimos:
Heptyl methyl carbinol
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.431 (lit.)
bp
193-194 °C (lit.)
mp
−36-−35 °C (lit.)
densidad
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCC(C)O
InChI
1S/C9H20O/c1-3-4-5-6-7-8-9(2)10/h9-10H,3-8H2,1-2H3
Clave InChI
NGDNVOAEIVQRFH-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
96 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?