Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 412.00 |
Informazioni su questo articolo
grade
pharmaceutical primary standard
vapor density
5.24 (vs air)
vapor pressure
4 mmHg ( 70 °C)
API family
methyl benzylidene camphor
autoignition temp.
870 °F
expl. lim.
3.5 %
manufacturer/tradename
USP
mp
178-182 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)C(=O)C2
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1
InChI key
DSSYKIVIOFKYAU-XCBNKYQSSA-N
General description
Application
- Camphorated Phenol Topical Gel
- Camphorated Phenol Topical Solution
- Eucalyptus Oil
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade certified reference material, TraceCERT® | grade FG, Halal, Kosher |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | manufacturer/tradename - |
| format neat | format neat | format - | format - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) flavors and fragrances |
| vapor density 5.24 (vs air) | vapor density 5.24 (vs air) | vapor density 5.24 (vs air) | vapor density 5.24 (vs air) |
| mp 178-182 °C (lit.) | mp 178-182 °C (lit.) | mp 178-182 °C (lit.) | mp 178-182 °C (lit.) |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 Inhalation
target_organs
Lungs
Classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
flash_point_f
147.2 °F - closed cup
flash_point_c
64 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1087508-1G | 04061838686381 |