Documenti fondamentali
1.06371
Supelco
Boroidruro di sodio
for inorganic trace analysis, for analysis
Sinonimo/i:
Boroidruro di sodio
Scegli un formato
100 G
CHF 366.00
CHF 366.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
CHF 366.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
H4BNa
Numero CAS:
Peso molecolare:
37.83
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352306
Numero indice EU:
241-004-4
NACRES:
NA.21
CHF 366.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
for inorganic trace analysis
Livello qualitativo
Tensione di vapore
<1 hPa ( 25 °C)
Temp. autoaccensione
220 °C
Potenza
160 mg/kg LD50, oral (Rat)
230 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
3.02 % (v/v)
pH
11 (20 °C, 10 g/L in H2O)
P. ebollizione
500 °C (decomposition)
Punto di fusione
>360 °C (slow decomposition)
Temp. transizione
flash point 69 °C
Densità
1.07 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
350‑500 kg/m3
Temperatura di conservazione
no temp limit
Stringa SMILE
[Na+].[B-H2]
InChI
1S/BH4.Na/h1H4;/q-1;+1
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Boroidruro di sodio (NaBH4) come materiale ad alta capacità per i condensatori agli ioni di sodio di prossima generazione. Questo studio esplora l'uso del boroidruro di sodio nei condensatori a ioni di sodio, evidenziando la sua grande capacità irreversibile e la sua efficienza energetica. La ricerca è importante per i chimici che si occupano di soluzioni per l'accumulo di energia e di applicazioni elettrochimiche (Open Chemistry, 2021).
  • Generazione di idrogeno da boroidruro di sodio da parte di polimeri solfonati. Questo articolo analizza la produzione di idrogeno catalizzata da polimeri solfonati utilizzando il boroidruro di sodio. La ricerca presenta un metodo sostenibile per la generazione di idrogeno, essenziale per i chimici che lavorano sulle tecnologie energetiche pulite e sulle celle a combustibile (Journal of Physics and Chemistry of Solids, 2020).
  • Nanoparticelle di Pt-Ru protette da PVP come catalizzatori ad alta efficienza per la generazione di idrogeno dall'idrolisi del boroidruro di sodio. Lo studio esamina l'efficacia delle nanoparticelle di Pt-Ru protette da PVP nel catalizzare l'idrolisi del boroidruro di sodio per la generazione di idrogeno. Questa ricerca è fondamentale per i chimici che sviluppano catalizzatori avanzati per applicazioni energetiche (General Chemistry, 2020).
  • Deidrogenazione del boroidruro di sodio mediante strutture zeolitiche imidazolate incorporanti cobalto. Questa ricerca evidenzia l'uso di strutture zeolitiche imidazolate che incorporano cobalto per la deidrogenazione del boroidruro di sodio. I risultati sono importanti per i chimici che si occupano dello sviluppo di sistemi efficienti di stoccaggio e rilascio dell'idrogeno (Journal of Solid State Chemistry, 2021).
  • Fosforescenza multicolore a temperatura ambiente di nanoparticelle di nitruro di carbonio in matrice di sodio boroidruro e borace. Questo studio esplora le proprietà fosforescenti delle nanoparticelle di nitruro di carbonio in una matrice di boroidruro di sodio e borace. La ricerca fornisce preziose indicazioni per i chimici che lavorano su materiali avanzati per applicazioni ottiche e fotoniche (Materials Chemistry and Physics, 2024).
Risultati analitici
Tenore (titolazione ossidimetrica): ≥ 96,0 %
Identificazione: conforme
Cloruri (Cl): ≤ 5.000 ppm
Solfati (SO₄): ≤ 50 ppm
Metalli pesanti (come Pb): ≤ 50 ppm
As (arsenico): ≤10 ppm
Bi (bismuto): ≤ 5 ppm
Fe (ferro): ≤ 50 ppm
Hg (mercurio): ≤ 0,1 ppm
Sb (antimonio): ≤ 50 ppm
Se (selenio): ≤ 2 ppm
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf