452882
Boroidruro di sodio
powder, ≥98.0%
Sinonimo/i:
Sodio tetraidridoborato
Saggio
≥98.0%
Forma fisica
powder
contiene
0.45-0.70% Magnesium carbonate as anticaking agent
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impurezze
≤100 ppm Silica
Punto di fusione
>300 °C (dec.) (lit.)
Cationi in tracce
Fe: ≤5 ppm
Categoria alternativa più verde
, Enabling
Stringa SMILE
[BH4-].[Na+]
InChI
1S/BH4.Na/h1H4;/q-1;+1
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- per preparare alcoli saturi mediante riduzione di aldeidi e chetoni coniugati
- insieme al nichel Raney per la riduzione dei nitrocomposti aromatici in arilammine
- nella sintesi di ammine secondarie mediante amminazione riduttiva di chetoni e aldeidi in presenza di un catalizzatore acido
- nella sintesi di δ e γ-lattoni mediante riduzione di anidridi cicliche
- per la riduzione chemoselettiva di amminoacidi e peptidi N-protetti negli alcoli corrispondenti
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
I clienti hanno visto anche
Articoli
An article about metal borohydrides as hydrogen storage materials