Documenti fondamentali
1268900
USP
Eucalyptol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1,3,3-Trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane, 1,8-Cineole, 1,8-Epoxy-p-menthane
Scegli un formato
200 MG
CHF 455.00
CHF 455.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
200 MG
CHF 455.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H18O
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.25
Beilstein:
105109
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
CHF 455.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
cineole
Produttore/marchio commerciale
USP
Indice di rifrazione
n20/D 1.457 (lit.)
P. ebollizione
176-177 °C (lit.)
Punto di fusione
1-2 °C (lit.)
Densità
0.921 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@]12CC[C@H](CC1)C(C)(C)O2
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)8-4-6-10(3,11-9)7-5-8/h8H,4-7H2,1-3H3/t8-,10+
WEEGYLXZBRQIMU-WAAGHKOSSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Eucalyptol USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Eucalyptus Oil
Risultati analitici
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Altre note
Sales restrictions may apply.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9
1,8-Cineole for synthesis
Sigma-Aldrich
8.43788
1,8-Cineole
Menthol United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1381709
Menthol
Camphor United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1087508
Camphor
Thymol United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1667213
Thymol
(−)-trans-Caryophyllene phyproof® Reference Substance
PHL80717
(−)-trans-Caryophyllene
Methyl salicylate United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1437450
Methyl salicylate
D-Camphor Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1119
D-Camphor
(−)-Menthol puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 98.0-102.0%
Sigma-Aldrich
15785
(−)-Menthol
(R)-(+)-Limonene primary reference standard
00590590
(R)-(+)-Limonene