Documenti fondamentali
1.04873
Supelco
Fosfato di potassio monobasico
for analysis EMSURE® ISO
Sinonimo/i:
Fosfato di potassio, mono-potassio ortofosfato, potassio bifosfato, potassio fosfato monobasico, Fosfato di potassio prim., Fosfato monopotassico, Potassio diidrogeno fosfato
About This Item
Formula condensata:
KH2PO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
231-913-4
NACRES:
NA.21
Saggio:
≥99.5% dry basis (alkalimetric)
99.5-100.5% (alkalimetric)
Stato:
solid
Solubilità:
208 g/L
agenzia
reag. ISO
suitable for SM 5210
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥99.5% dry basis (alkalimetric)
99.5-100.5% (alkalimetric)
Stato
solid
Potenza
>4640 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
Perdita
≤0.2% loss on drying, 110 °C
≤0.2% loss on drying, 130 °C
pH
4.2-4.6 (20 °C, 20 g/L in H2O)
Punto di fusione
252.6 °C (lit.)
Solubilità
208 g/L
Densità
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
Densità bulk
1200 kg/m3
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
Cationi in tracce
As: ≤0.0002%
Cu: ≤0.0003%
Fe: ≤0.0010%
N: ≤0.001%
Na: ≤0.02%
Pb: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.0010%
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
  • Nanoemulsioni stabilizzate con β-lattoglobulina--Fattori di formulazione e di processo che influenzano la dimensione delle gocce e la stabilità della nanoemulsione. Questa ricerca esplora i meccanismi di stabilizzazione della β-lattoglobulina nelle nanoemulsioni, con implicazioni per le scienze farmaceutiche e alimentari, potendo utilizzare sostanze come il potassio fosfato monobasico per la stabilità e il controllo del pH (Ali et al., 2016).
  • Determinazione cromatografica in fase liquida inversa dei residui di solfatiazolo nel miele. Lo studio discute un metodo per rilevare il solfatiazolo nel miele utilizzando la cromatografia liquida in fase inversa, evidenziando l'importanza delle tecniche analitiche che potrebbero coinvolgere reagenti come il fosfato di potassio monobasico per la preparazione e l'analisi del campione (Barry and MacEachern, 1983).
Risultati analitici
Tenore (alcalimetria; calcolato sulla sostanza secca): 99,5-100,5 %
Tenore (alcalimetria; sostanza secca): ≥ 99,5 %
pH (5 % acqua): 4,2-4,5
Cloruri (Cl): ≤ 0,0005%
Solfati (SO₄): ≤ 0,003 %
Azoto (N) totale: ≤ 0,001%
Metalli pesanti (come Pb): ≤ 0,0010 %
As (arsenico): ≤ 0,0002 %
Cu (rame): ≤ 0,0003 %
Fe (ferro): ≤ 0,0010 %
Na (sodio): ≤ 0,02 %
Pb (piombo): ≤ 0,001 %
Sostanze riducenti: conforme
Perdita all′essiccamento (110 °C): ≤ 0,2 %
Perdita all′essiccamento (130 °C): ≤ 0,2 %
Conforme a ISO
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9
Fosfato di sodio for analysis EMSURE®
Supelco
1.06580
Fosfato di sodio
Potassio cloruro for analysis EMSURE®
Supelco
1.04936
Potassio cloruro
Fosfato di potassio Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1330
Fosfato di potassio
Fosfato di potassio anhydrous for HPLC LiChropur™
Supelco
5.43839
Fosfato di potassio
Fosfato di potassio United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1551139
Fosfato di potassio
Fosfato di potassio anhydrous, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, E 340
SAFC
1.05101
Fosfato di potassio
Articoli
Application Note: Peroxidase in vegetables – Visual determination after conversion of a specific substrate.
Following the new USP monograph for Famciclovir Tablets, Purospher™ STAR RP-8 endcapped HPLC columns can be used to monitor organic impurities in Famciclovir tablet formulations. Famciclovir is an antiviral drug indicated for the treatment of herpes zoster, herpes simplex virus 2 (genital herpes), herpes labialis (cold sores), etc.
LC/LC-MS method identifies 8 aminoglycosides in pork using Discovery® DSC-18 SPE and Ascentis® Express C18 UHPLC, per Chinese standards.
Protocolli
Lopinavir assay setup saves time and improves efficiency with shorter columns, meeting European pharmacopoeia guidelines.
A complete SEC-UV workflow for quantifying monoclonal antibody fragments, monomers, and aggregates, including procedure for a system suitability test and heat stressing of antibodies.
Contenuto correlato
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.