Y0002217
Betiatide impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
N-[2-(Benzoylthio)acetyl]glycylglycine
About This Item
Prodotti consigliati
Famiglia di API
betiatide
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
S(CC(=O)NCC(=O)NCC(=O)O)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C13H14N2O5S/c16-10(15-7-12(18)19)6-14-11(17)8-21-13(20)9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2,(H,14,17)(H,15,16)(H,18,19)
WTHKHPVEXPPSMT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)