M0240000
Medronic acid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Methylenediphosphonic acid, MDP, Medronic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
medronic acid
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
197-199 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
OP(O)(=O)CP(O)(O)=O
InChI
1S/CH6O6P2/c2-8(3,4)1-9(5,6)7/h1H2,(H2,2,3,4)(H2,5,6,7)
MBKDYNNUVRNNRF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)