Documenti fondamentali
68197
Supelco
N-Nitrosopyrrolidine
analytical standard
Sinonimo/i:
N-Nitrosopyrrolidine, NPYR
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H8N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.21
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.489 (lit.)
P. ebollizione
214 °C (lit.)
Densità
1.085 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=NN1CCCC1
InChI
1S/C4H8N2O/c7-5-6-3-1-2-4-6/h1-4H2
WNYADZVDBIBLJJ-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Induces hepatocellular carcinomas and lung adenomas in mice. Forms DNA adducts that primarily result in A:T to G:C mutations.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
208.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
98 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)