Y0002216
Betiatide
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
N-[2-(Benzoylthio)acetyl]glycylglycylglycine
About This Item
Prodotti consigliati
Famiglia di API
betiatide
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
S(CC(=O)NCC(=O)NCC(=O)NCC(=O)O)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C15H17N3O6S/c19-11(16-6-12(20)18-8-14(22)23)7-17-13(21)9-25-15(24)10-4-2-1-3-5-10/h1-5H,6-9H2,(H,16,19)(H,17,21)(H,18,20)(H,22,23)
VDPYMEBVIDZKMD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)