Documenti fondamentali
54222-U
Supelco
Empty polypropylene SPE Tube with PE frits, 20 μm porosity
volume 6 mL, pre-fritted, pk of 100
Sinonimo/i:
6mL Empty Fritted SPE Tubes pk 100
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.21
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
polypropylene
Descrizione
includes polyethylene frits: 20 μm pore size
Confezionamento
pk of 100
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Volume
6 mL
Dimensione pori
20 μm
applicazioni
food and beverages
Descrizione generale
Empty SPE Tubes allow you to pack your own SPE cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)