Documenti fondamentali
59037
Column Frits
diam. 1/8 in., pore size 0.5 μm
Sinonimo/i:
0.5 μm pores
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Descrizione
for Conventional Column Hardware (compression style)
Confezionamento
pkg of 10 ea
Diametro
1/8 in.
Spessore
0.039 in.
Dimensione pori
0.5 μm
Descrizione generale
Choose frits with 0.5 μm pores to retain packings prepared from 3 μm particles, frits with 2 μm pores to retain larger particles.
Column frits is a porous frit, which is widely used for column protection. It keeps the packing material in the column.[1]
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
High Performance Liquid Chromatography:Principles And Methods In Biotechnology (2009)
Articoli
Identificare e correggere i problemi più comuni nelle procedure di cromatografia liquida ad alte prestazioni (HPLC) per ripristinare le prestazioni della colonna.