Documenti fondamentali
52738-U
Supelco
Supelclean PSA SPE sfuso
pkg of 100 g
Sinonimo/i:
Materiale SPE PSA (ammine primarie e secondarie)
About This Item
Codice UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
agenzia
suitable for GB 5009.253-2016
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Supelclean
Caratteristiche
endcapped
Confezionamento
pkg of 100 g
Grado di funzionalizzazione
8.4% C
3.3% N loading
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Area superficiale
500 m2/g
Copertura della superficie
surface coverage 2.35 μmol/m2
Matrice
silica gel base material (irregularly shaped)
Gruppo funzionale matrice
ethylenediamine-N-propy bonding
Dimensione particelle
50 μm
Dimensione pori
70 Å pore size
pKa 
(1) 10.1, (2) 10.9
Capacità
0.98-1.05 meq/g capacity
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
ion exchange
normal phase
Descrizione generale
Meccanismo di ritenzione: fase normale e scambio anionico
Compatibilità con la matrice del campione: soluzioni organiche o acquose
  • Fase N-propil-etilendiammina, legata polimericamente che contiene ammine sia primarie che secondarie
  • Scambiatore anionico debole con un pKa di 10,1 e 10,9
  • Simile alle fasi SPE amminopropile (NH2) in termini di selettività, ma con una capacità molto più elevata grazie alla presenza dell′ammina secondaria (0,98-1,05 meq/g)
  • Forte affinità ed elevata capacità di rimozione di acidi grassi, acidi organici e alcuni pigmenti polari e zuccheri quando si effettua l′analisi su residui multipli di pesticidi negli alimenti
  • Ha mostrato di ridurre significativamente gli effetti di potenziamento della matrice osservati durante l′analisi GC di prodotti alimentari
  • Analizzato per pulizia superiore con GC-FID e GC-MS
  • La natura bidentata del ligando consente la chelazione
Applicazioni
Supelclean PSA SPE sfuso può essere usato come sorbente nell′estrazione dispersiva in fase solida seguita dall′analisi spettroscopica a fluorescenza con sistema multi-commutato/superficie solida a singola iniezione in flusso della difenilamina nelle mele e nelle pere.[1]
Note legali
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Non trovi il prodotto giusto?  
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Organi bersaglio
respiratory tract irritation
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Veronica Padula et al.
Marine pollution bulletin, 158, 111435-111435 (2020-08-06)
Phthalates, plastic-derived contaminants, are of increasing global concern. This study quantified phthalates in seabirds collected across >1700 km of the Aleutian Islands, Alaska, and contributes to a body of knowledge on plastic contaminants in marine wildlife. We measured six phthalate congeners
Rapid determination of diphenylamine residues in apples and pears with a single multicommuted fluorometric optosensor
Garcia-Reyes FJ, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 53(26), 9874-9878 (2005)
Protocolli
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.
Contenuto correlato
L’estrazione in fase solida (SPE) è una tecnica impiegata per una rapida, selettiva preparazione e purificazione del campione prima di analisi cromatografiche (es. HPLC, GC, TLC). Si usa la SPE per lo scambio di matrici dei campioni, la concentrazione degli analiti e la rimozione di interferenze e contaminanti, al fine di migliorare i risultati e proteggere la colonna analitica.
Solid phase extraction purifies samples for chromatographic analysis, improving data quality and protecting analytical columns.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Is this product primary secondary amine?
    1 answer
    1. Yes, this product is Primary Secondary Amine. This is the meaning of the acronym 'PSA' included in the product name.
      Helpful?
  2. Does tetracycline and sulfamethoxazole have affinity for supelclean?
    1 answer
    1. Product 52738-U has a strong affinity and high capacity for removing fatty acids, organic acids, and some polar pigments and sugars. These chemical compounds have polar groups but they are mainly non-polar. This is similar to compounds like Trimethoprim / Sulfamethoxazole and Tetracycline. So yes, tetracycline and sulfamethoxazole would have an affinity for the Supelclean™ PSA SPE Bulk Packing.