Documenti fondamentali
57183
Supelco
Polyethylene (PE) Frit, 20 μm porosity
for use with 20mL SPE Tube, pk of 40
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Descrizione
for SPE Tube
Livello qualitativo
Confezionamento
pk of 40
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Dimensione pori
20 μm
applicazioni
food and beverages
Compatibilità
for use with 20mL SPE Tube
Descrizione generale
Frits are critical components of the HPLC system design and act as a depth filter for the concurrent physical removal of small molecules. Frits are available in various materials. Medium, 20 μm porosity frits are used for crystalline precipitates and extraction applications.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)