57020-U
SPE Tube Adapter
for use with 1, 3, & 6 mL tubes, pk of 12
Sinonimo/i:
SPE cartridge tube Adaptor (1, 3, & 6 mL)
About This Item
Prodotti consigliati
Confezionamento
pk of 12
Livello qualitativo
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Raccordi
1, 3, & 6 mL male adapter for 1, 3, & 6 mL 1, 3, or 6 mL SPE tube
female Luer bore
applicazioni
food and beverages
Compatibilità
for use with 1, 3, & 6 mL tubes
Descrizione generale
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)