Documenti fondamentali
57607-U
Supelco
Empty Reversible SPE Tube, non-fluorous polypropylene
volume 1 mL, PE frit included, pk of 50
About This Item
Codice UNSPSC:
41115724
NACRES:
NB.21
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
polypropylene tube
Descrizione
Uses PE frits for 3 mL PP SPE tube size (57180-U)
Confezionamento
pk of 50
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Volume
1 mL
applicazioni
food and beverages
Applicazioni
Empty Reversible SPE Tube, non-fluorous polypropylene may be used as a component for the solid phase extraction of the mycotoxin, ochratoxin A in food products, analyzed by high-performance liquid chromatography (HPLC).[1]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Development of an oligosorbent for detection of ochratoxin A.
Rhouati A, et al.
Food Control, 22(11), 1790-1796 (2011)